Tlačiť
TentaGel® MB-Br
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
354480010 354480050
ACRO354480010EA 103.09 EUR
ACRO354480010 ACRO354480050
TentaGel® MB-Br
TentaGel® MB-Br
CAS No.:
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00217898
Číslo CAS: 73342-17-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Particle size 140 to 170 µm
Loading 0.4 to 0.6 mmol/g