Isosorbide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
351910050
351911000
351915000
ACRO351910050EA
35.58
EUR
ACRO351910050
ACRO351911000
ACRO351915000
Isosorbide 98%
Isosorbide
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ Teplota tavenia: 56…62 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064827 Číslo CAS: 652-67-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 62 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O) |