Tlačiť
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
351600250 351601000
ACRO351600250EA 138.79 EUR
ACRO351600250 ACRO351601000
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 81927-55-1
Vzorec: C₉H₈Cl₃NO
Teplota varu: 109…113 °C (,5 mmHg)
Hustota: 1,359 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000805
Číslo CAS: 81927-55-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %