Tlačiť
Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl 2-aminomalonate hydrochloride
374970050 374970250
ACRO374970050EA 119.77 EUR
ACRO374970050 ACRO374970250
Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Appearance: Light yellow Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₄
Mw: 183.588 g/mol
Teplota tavenia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038880
Číslo CAS: 16115-80-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %