Tlačiť
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 2-(3-fluorophenyl)acetate, Methyl 3-Fluorophenylacetate, 3-Fluorophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-fluorophenylacetate
351090050 351090250
ACRO351090050EA 33.77 EUR
ACRO351090050 ACRO351090250
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093288
Číslo CAS: 64123-77-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %