Tlačiť
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-5-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one 4-methylbenzenesulphonate, (-)-L-Pyroglutamol p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid (S)-5-oxo-pyrrolidin-2-ylmethyl ester, (R)-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
348410010 348410050 348410250
ACRO348410010EA 46.93 EUR
ACRO348410010 ACRO348410050 ACRO348410250
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate
CAS No.: 51693-17-5
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄S
Mw: 269.32 g/mol
Teplota tavenia: 122…129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00274229
Číslo CAS: 51693-17-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 129 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +8° to +9° (25 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)