Tlačiť
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
347640010 347640050
ACRO347640010EA 71 EUR
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
Mw: 170.171 g/mol
Teplota tavenia: 131…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216717
Číslo CAS: 6759-78-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %