Tlačiť
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-tert-Butyl 3-aminobutanoate
337955000 337950025
ACRO337955000EA 227.12 EUR
ACRO337955000 ACRO337950025
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
CAS No.: 158849-23-1
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Mw: 159.229 g/mol
Teplota varu: 50 °C (.7 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798293
Číslo CAS: 158849-23-1
OSN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -21° to -27° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)