Tlačiť
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
334670050 334670250
ACRO334670050EA 230.24 EUR
ACRO334670050 ACRO334670250
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine 98%
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₅
Teplota tavenia: 58…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038248
Číslo CAS: 47173-80-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)