Tlačiť
2-(Aminomethyl)phenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxybenzylamine
298890010 298890050
ACRO298890010EA 287.61 EUR
ACRO298890010 ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.1525 g/mol
Teplota tavenia: 127…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00870498
Číslo CAS: 932-30-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %