Tlačiť
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride, (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tertbutylsalicylidene)-1,2- cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, (R,R)-Jacobsen Cat.
295810250 295810010 295810050
ACRO295810250EA 719.01 EUR
ACRO295810250 ACRO295810010 ACRO295810050
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS No.: 138124-32-0
Vzorec: C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂
Mw: 635.21 g/mol
Teplota tavenia: 330…332 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02101664
Číslo CAS: 138124-32-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %