Tlačiť
Sodium-2-propylvalerate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium Valproate, 2-Propylvaleric Acid Sodium Salt, 2-Propylpentanoic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Propylpentanoate, Valproic Acid Sodium Salt
271830050 271830250
ACRO271830050EA 53.68 EUR
ACRO271830050 ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Vzorec: C₈H₁₅O₂Na
Mw: 166.20 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078604
Číslo CAS: 1069-66-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %