Tlačiť
Nicotine ditartrate dihydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (−)-Nicotine hydrogen tartrate salt dihydrate, Nicotine bitartrate dihydrate
415660100 415660500
ACRO415660100EA 102.94 EUR
ACRO415660100 ACRO415660500
Nicotine ditartrate dihydrate 98%
Nicotine ditartrate dihydrate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂·2C₄H₆O₆·2H₂O
Mw: 462.41 g/mol
Teplota tavenia: 97…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069368
Číslo CAS: 6019-06-3
OSN: 1659
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 10 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)