Tlačiť
Ethynylmagnesium chloride solution 0.6 M in THF/toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388951000 388958000
388951000.EA 93.46 EUR
388951000. 388958000.
Ethynylmagnesium chloride solution 0.6 M in THF/toluene, AcroSeal®
Ethynylmagnesium chloride solution
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Vzorec: C₂HClMg
Hustota: 0,96 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075343
Číslo CAS: 65032-27-1
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 4 to 6 % (As ethynyl-MgCl)