Tlačiť
Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tributyltin triflate
388930010 388930050
ACRO388930010EA 47.67 EUR
ACRO388930010 ACRO388930050
Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Tributyltin trifluoromethanesulphonate
Appearance: White to light beige Crystals and/or chunks
Vzorec: C₁₃H₂₇F₃O₃SSn
Mw: 439.121 g/mol
Teplota varu: 56…60 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: 31 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043324
Číslo CAS: 68725-14-4
OSN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %