Tlačiť
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
388260010 388260050
ACRO388260010EA 21.26 EUR
ACRO388260010 ACRO388260050
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
9-Benzhydrylidene-10-anthrone
Appearance: Yellow to beige Powder
Vzorec: C₂₇H₁₈O
Teplota tavenia: 203…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019172
Číslo CAS: 667-91-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 212 °C
HPLC ≥94 %