Tlačiť
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼500
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
387895000 387890010
ACRO387895000EA 116.73 EUR
ACRO387895000 ACRO387890010
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼500
Polyethylene glycol monomethyl ether
Appearance: Clear liquid
Vzorec: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 268 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084416
Číslo CAS: 9004-74-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless or white Liquid or viscous liquid or pasta
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
Average molecular weight 450 to 550
pH 5.0 to 7.5 (1 % in water)
Hydroxyl value 106 to 119 mg KOH/g