Tlačiť
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162250050 162250250
ACRO162250050EA 54.15 EUR
ACRO162250050 ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₅H₉N
Teplota varu: 80…81 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,772 g/cm³
Teplota vzplanutia: –7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008575
Číslo CAS: 7223-38-3
OSN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %