Tlačiť
1-Methylcyclohexene 98+% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
156840100 156840500
ACRO156840100EA 80.63 EUR
ACRO156840100 ACRO156840500
1-Methylcyclohexene 98+% stabilised
1-Methylcyclohexene
Vzorec: C₇H₁₂
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –120,4 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: –3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001548
Číslo CAS: 591-49-1
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4492 to 1.4512 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer 10 ppm hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)