Tlačiť
Thiochroman-4-one 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
153480050 153480100
ACRO153480050EA 93.46 EUR
ACRO153480050 ACRO153480100
Thiochroman-4-one 98%
Thiochroman-4-one
Appearance: Orange Low melting solid
Vzorec: C₉H₈OS
Teplota varu: 154 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 28…30 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006882
Číslo CAS: 3528-17-4
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤5 % (methanol)