Tlačiť
Vinylene carbonate 98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140890050 140890250
ACRO140890050EA 98.28 EUR
ACRO140890050 ACRO140890250
Vinylene carbonate 98% stabilizovaný
Vinylene carbonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Vzorec: C₃H₂O₃
Teplota varu: 162 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 19…22 °C
Hustota: 1,36 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005380
Číslo CAS: 872-36-6
OSN: 2810
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer ≤0.1 % BHT