Tlačiť
tert-Butyl acrylate 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acrylic Acid tert-Butyl Ester
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 127.96 EUR
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% stabilised
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Teplota varu: 121 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –69 °C
Hustota: 0,883 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008809
Číslo CAS: 1663-39-4
OSN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ