Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
370950010
370950050
ACRO370950010EA
100.68
EUR
ACRO370950010
ACRO370950050
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Boc-N-2-dimethylalanine
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₄ Teplota tavenia: 153…157 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD01862912 Číslo CAS: 146000-39-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 153 to 157 °C |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |