Tlačiť
(R)-(S)-Josiphos 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (2Sp)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
370671000 370675000
ACRO370671000EA 101.08 EUR
ACRO370671000 ACRO370675000
(R)-(S)-Josiphos 97+%
(R)-(S)-Josiphos
CAS No.: 155806-35-2
Vzorec: C₃₆H₄₄FeP₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800284
Číslo CAS: 155806-35-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %