Tlačiť
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
370620010 370620050 370620250
ACRO370620010EA 33.49 EUR
ACRO370620010 ACRO370620050 ACRO370620250
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
CAS No.: 35000-38-5
Vzorec: C₂₄H₂₅O₂P
Teplota tavenia: 146…151 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075545
Číslo CAS: 35000-38-5
OSN: 3464
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 155 °C
Carbon (C) 73.5 to 79.5 %