Tlačiť
3-Methyl-2-butenal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 76.51 EUR
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
CAS No.: 107-86-8
Vzorec: C₅H₈O
Mw: 84.12 g/mol
Teplota varu: 132…133 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010291
Číslo CAS: 107-86-8
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %