Tlačiť
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 3-methylphenylacetate
374080050 374080250
ACRO374080050EA 52.15 EUR
ACRO374080050 ACRO374080250
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 117 °C (13 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00968468
Číslo CAS: 53088-69-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %