Tlačiť
N-Methyl-tert-butylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368810050 368810250
ACRO368810050EA 106.7 EUR
ACRO368810050 ACRO368810250
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
Teplota varu: 67…69 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,727 g/cm³
Teplota vzplanutia: –26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042853
Číslo CAS: 14610-37-8
OSN: 2945
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %