Tlačiť
N-Boc-L-prolinal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
368290010 368290050
ACRO368290010EA 182.66 EUR
ACRO368290010 ACRO368290050
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
CAS No.: 69610-41-9
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Mw: 199.25 g/mol
Teplota varu: 211 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.063 g/cm³
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00274186
Číslo CAS: 69610-41-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -90° to -105° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)