Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
368010010 368010050 368010250
ACRO368010010EA 49.74 EUR
ACRO368010010 ACRO368010050 ACRO368010250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
CAS No.: 62965-35-9
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Mw: 231.29 g/mol
Teplota tavenia: 118…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065574
Číslo CAS: 62965-35-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %