Tlačiť
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
367750010 367750050
ACRO367750010EA 70.6 EUR
ACRO367750010 ACRO367750050
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Hustota: 0,919 g/cm³
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191371
Číslo CAS: 22795-99-9
OSN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)