Tlačiť
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 246.29 EUR
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Vzorec: C₅H₇BrO₂
Teplota varu: 35…37 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,489 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011697
Číslo CAS: 4224-69-5
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %