Tlačiť
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (OC-6-22)-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
367500010 367500050 367502500 367505000
ACRO367500010EA 387.89 EUR
ACRO367500010 ACRO367500050 ACRO367502500 ACRO367505000
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
CAS No.: 98014-14-3
Vzorec: C₂₀H₁₈Cl₂N₄ORu
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150005
Číslo CAS: 98014-14-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to black Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (Based on Carbon)