Tlačiť
Ethylene diacrylate 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol diacrylate
366970050 366970250
ACRO366970050EA 208.18 EUR
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% stabilised
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Mw: 170.164 g/mol
Teplota varu: 62…65 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008629
Číslo CAS: 2274-11-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ