Tlačiť
Trifenylfosfin 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
366870050 366870250
ACRO366870050EA 125.15 EUR
ACRO366870050 ACRO366870250
Trifenylfosfin 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
Trifenylfosfin
CAS No.: 39319-11-4
Vzorec: C₁₈H₁₅P
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD20489348
Číslo CAS: 39319-11-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Beads
Particle size 100 to 200 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g