Tlačiť
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)phenethylamine
365520010 365520050
ACRO365520010EA 32.41 EUR
ACRO365520010 ACRO365520050
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Mw: 189.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040756
Číslo CAS: 52516-30-0
OSN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %