Tlačiť
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
365190010 365190050
ACRO365190010EA 120.34 EUR
ACRO365190010 ACRO365190050
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
CAS No.: 35231-44-8
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Teplota tavenia: 212…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006869
Číslo CAS: 35231-44-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %