Tlačiť
Ruthenium(III) nitrosylnitrate in diluted aq. nitric acid solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365040250 365041000 365045000
ACRO365040250EA 116.73 EUR
ACRO365040250 ACRO365041000 ACRO365045000
Ruthenium(III) nitrosylnitrate in diluted aq. nitric acid solution
Appearance: Clear orange to dark brown Solution
Vzorec: N₄O₁₀Ru
Hustota: 1,07 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016313
Číslo CAS: 34513-98-9
OSN: 3093
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear orange to dark brown Solution
Assay 1.5 % Ru (typically)