Tlačiť
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) in THF, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Terc-butanolát draselný
364990500 364992500
ACRO364990500EA 173.84 EUR
ACRO364990500 ACRO364992500
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) in THF, pure
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Mw: 112.21
Hustota: 0.929 g/cm³
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
OSN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)