Tlačiť
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
362172500 362170010
ACRO362172500EA 101.34 EUR
ACRO362172500 ACRO362170010
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
(S)-β-Phenylalaninol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.2056 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311768
Číslo CAS: 82769-76-4
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %