Tlačiť
Diglycidyl ether 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
383130050 383130010
ACRO383130050EA 317.29 EUR
ACRO383130050 ACRO383130010
Diglycidyl ether 95%
Diglycidyl ether
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Teplota varu: 260 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080479
Číslo CAS: 2238-07-5
OSN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %