Tlačiť
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
367140050 367140010
ACRO367140050EA 424.79 EUR
ACRO367140050 ACRO367140010
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Appearance: White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃O
Teplota varu: 82…84 °C (,5mbar)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191217
Číslo CAS: 4892-89-1
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %