Tlačiť
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
350770050 350770010
ACRO350770050EA 177.3 EUR
ACRO350770050 ACRO350770010
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Teplota varu: 165 °C (14 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800673
Číslo CAS: 35364-79-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %