Tlačiť
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Formylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-formylbenzenesulphonate, Sodium 2-Formylbenzenesulphonate
219325000 219320025
ACRO219325000EA 169.44 EUR
ACRO219325000 ACRO219320025
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt 90% tech.
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt
CAS No.: 1008-72-6
Vzorec: C₇H₆O₄S
Mw: 208.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007478
Číslo CAS: 1008-72-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥88 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3 %