Tlačiť
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
218940050 218940250 218940010
ACRO218940050EA 277.58 EUR
ACRO218940050 ACRO218940250 ACRO218940010
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
CAS No.: 53188-07-1
Vzorec: C₁₄H₁₈O₄
Teplota tavenia: 187…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006846
Číslo CAS: 53188-07-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 194 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %