Tlačiť
Polyfosforečnan sodný 85% tech., pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
218670025 218675000
ACRO218670025EA 402.16 EUR
ACRO218670025 ACRO218675000
Polyfosforečnan sodný 85% tech., pure
Polyfosforečnan sodný
Vzorec: Na₅O₁₀P₃
Mw: 367.86
Teplota tavenia: 622
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003514
Číslo CAS: 7758-29-4
Merck Index: 12,08846
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %