Tlačiť
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
218220010 218221000
ACRO218220010EA 245.09 EUR
ACRO218220010 ACRO218221000
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Appearance: White to off-white Crystalline powder or flakes
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
Teplota varu: 185…200 °C (,3 mmHg)
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002861
Číslo CAS: 104-38-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.0 %