Tlačiť
Chlorophenol red sodium salt, water soluble, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
216310100 216310500
ACRO216310100EA 79.82 EUR
ACRO216310100 ACRO216310500
Chlorophenol red sodium salt, water soluble, pure
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2
Vzorec: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Teplota tavenia: 267 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151199
Číslo CAS: 123333-64-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) (575 nm, 0.1 N NaOH) ca. 1200
Visual transition interval from pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)