Tlačiť
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
216270010 216272500 216270051
ACRO216270010EA 181.71 EUR
ACRO216270010 ACRO216272500 ACRO216270051
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) 95%
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota varu: 275 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,23 g/cm³
Teplota vzplanutia: 140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167036
Číslo CAS: 25134-21-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %