Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215980050 215980010 215980250
ACRO215980050EA 172.64 EUR
ACRO215980050 ACRO215980010 ACRO215980250
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₆H₁₉NOSi₂
Mw: 177.39 g/mol
Teplota varu: 78…80 °C (100 mmHg)
Hustota: 0.83 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008266
Číslo CAS: 22737-37-7
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %